Learn More
L-Aspartic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138025 100 g 100g
30132747 25 g 25g
17938924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138025 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA790024100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-84-8
Formula molecolare C4 H7 N O4
Molecular Weight (g/mol) 133.1
Sinonimo Aspartic acid, L- (8CI), (+)-Aspartic acid, (+)-L-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, 3: PN: WO2018027024 SEQID: 3 claimed protein, 74: PN: WO2018075807 SEQID: 166 claimed protein, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartic acid
Nomi componenti o analita L-Aspartic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 g
Peso formulazione 133.0375
Percent Purity >95%