Learn More
L-Aspartic Acid (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10796254
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10796254
Marca: Fisher BioReagents BP374100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartic Acid
Punto di fusione 270°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Altri aminoacidi Chromatographically not detectable
Formula molecolare C4H7NO4
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00002616
Rotazione specifica 24.8 to 25.8° (+ or -)
Indice di Merck 15, 830
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Vettore alfa Aspartic Acid
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Densità 1.6613g/cm³
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Quantità 100 g
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Peso formulazione 133.05
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Solid