missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ L-Azidohomoalanine hydrochloride
Descrizione
L-Azidohomoalanine hydrochloride is an unnatural amino acid. Incorporated into proteins during de novo protein synthesis, with no effect on protein degradation. Requires methionine-free medium for efficient incorporation. Substrate for wild-type methionyl-tRNA synthetase (MetRS) in vivo. Can be used in BONCAT (bio-orthogonal non-canonical amino acid tagging) for the identification of newly synthesized proteins.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2-Amino-4-azidobutanoic acid hydrochloride |
| CAS | 942518-29-8 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C4H8N4O2.HCl |
| Peso formulazione | 180.59 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?