Learn More
L-beta-Prolinol, 95%
Codice prodotto. 15483728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483728 250 mg 250mg
15473728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57199.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Hygroscopic. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110013-19-9
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD09260722
InChI Key QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 7446911
IUPAC Name [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico L-beta-Prolinol
Densità 0.979
Punto di fusione 174°C to 176°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 95%