Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Biopterin, 98%
Codice prodotto. 16641822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 16641822
Marca: Thermo Scientific Chemicals 461662500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22150-76-1
Formula molecolare C9H11N5O3
Molecular Weight (g/mol) 237.22
InChI Key LHQIJBMDNUYRAM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-1,4-dihydropteridin-4-one
SMILES CC(O)C(O)C1=CN=C2NC(N)=NC(=O)C2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Biopterin
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Biopterin, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Biopterin