Learn More
L-(-)-Borneol, 98.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11407781 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11407781 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11407781 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215051380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Borneol
CAS 464-45-9
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.98
Formula molecolare C10H18O
Numero MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Quantità 100 g
Sinonimo --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
InChI Key DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC Name (1S,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 154.25
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Peso formulazione 154.3
Forma fisica Crystalline Powder