Learn More
L-Camphor, TRC
Codice prodotto. 30456898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7963901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-(-)-Camphor
CAS 464-48-2
Formula molecolare C10 H16 O
Quantità 1 g
Sinonimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S)-, Camphor','(1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S,4S)-
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2
IUPAC Name (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Peso formulazione 152.1201