Learn More
L-Carnitine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11458247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458247 10 g 10g
11468247 50 g 50g
11478247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17618.09
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
Solubility
Soluble in water, pyridine, dimethyl sulfoxide, methanol and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-15-1
Formula molecolare C7H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 161.201
Numero MDL MFCD00038747
InChI Key PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC Name (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Carnitine
Punto di fusione ∼190°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 4292315
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,1849
Informazioni di solubilità Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Peso formulazione 161.2
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Carnitine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyla mmonium hydroxide