Learn More
L(-)-Carnitine, 99+%
Codice prodotto. 10340694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10340694 1 g Bottiglia in vetro 1g
10093110 10 g Bottiglia in vetro 10g
10752875 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10340694 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241040010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-15-1
Formula molecolare C7H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 161.2
Numero MDL MFCD00038747
InChI Key PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC Name (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Carnitine
Punto di fusione 208°C to 212°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Quantità 1 g
Beilstein 04, IV, 3185
Indice di Merck 15, 1849
Condizione di rotazione specifica − 31.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotazione specifica -31
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Carnitine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.