Learn More
L-Carnitine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470908
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470908 5 g 5g
16448478 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16470908 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0399
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress L-Carnitine ((R)-Carnitine), a highly polar, small zwitterion, is an essential co-factor for the mitochondrial β-oxidation pathway. L-Carnitine functions to transport long chain fatty acyl-CoAs into the mitochondria for degradation by β-oxidation. L-Carnitine is an antioxidant. L-Carnitine hydrochloride can ameliorate metabolic imbalances in many inborn errors of metabolism.
L-Carnitine ((R)-Carnitine), a highly polar, small zwitterion, is an essential co-factor for the mitochondrial β-oxidation pathway. L-Carnitine functions to transport long chain fatty acyl-CoAs into the mitochondria for degradation by β-oxidation. L-Carnitine is an antioxidant. L-Carnitine hydrochloride can ameliorate metabolic imbalances in many inborn errors of metabolism.
Specifications
Materiale o nome chimico L-Carnitine
CAS 541-15-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H15NO3
Quantità 5 g
Sinonimo (R)-Carnitine Levocarnitine
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (310.17 mM)
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 161.2
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Show More Show Less
Research purposes only