Learn More
L-Carnitine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Carnitine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 161.1052 |
| Percent Purity | >95% |