Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Carnosine |
| Punto di fusione | 253.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 25, 516 |
| Indice di Merck | 15, 1851 |
| Rotazione specifica | + 20.90 |
| Vedi altri risultati |