Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosine, 98%
Product Code. 10348440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10348440 5 g Glass bottle 5g
10311753 1 g Glass bottle 1g
10697684 25 g Glass bottle 25g
10239703 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10348440 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 208170050
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Spedizione stimata: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305-84-0
Molecular Formula C9H14N4O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
MDL Number MFCD00005207
InChI Key CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
IUPAC Name (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Spezifikation
Melting Point 253.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Specific Rotation + 20.90
Formula Weight 226.23
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material L-Carnosine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.