Learn More
L-Carnosine, TRC
Codice prodotto. 30133775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133775 25 g 25g
30004010 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18419025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305-84-0
Formula molecolare C9 H14 N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Sinonimo β-Alanyl-L-histidine, Carnosine (8CI), β-Alanyl-L-histidine, 2: PN: WO2009033754 PAGE: 98 claimed protein, Dragosine, Ignotin, Ignotine, Karnozin, L-Carnosine, N-(β-Alanyl)-L-histidine, NSC 524045, Sevitin, β-Alanylhistidine
IUPAC Name (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NCCC(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Carnosine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
Peso formulazione 226.1066