Learn More
L(-)-Carvone, 99%
Codice prodotto. 10498120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10498120 100 g Bottiglia in vetro 100g
10307620 5 g Bottiglia in vetro 5g
10041810 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10498120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6485-40-1
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00001578
InChI Key ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Sinonimo --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
IUPAC Name (5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Carvone
Nota nome 99+%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9580g/mL
Punti di ebollizione 227.0°C to 230.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.5020
Quantità 100 g
Beilstein 07, 157
Indice di Merck 14, 1874
Gravità specifica 0.958
Rotazione specifica − 57.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Carvone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.