Learn More
L(+)-Citrulline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10004013
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L(+)-Citrulline
Punto di fusione 214°C
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 2330
Condizione di rotazione specifica + 25.50 (20.00°C c=8,6N HCl)
Rotazione specifica + 25.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Trasmittanza 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals