Learn More
L(+)-Citrulline, 99%
Codice prodotto. 10550181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10550181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10004013 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-75-8
Formula molecolare C6H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00064397
InChI Key RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Citrulline
Punto di fusione 214°C
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 2330
Rotazione specifica + 25.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Trasmittanza 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals