Learn More
L-Citrulline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402529
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16402529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402529 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0391
MedChemExpress L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Citrulline
CAS 372-75-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H13N3O3
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (285.40 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Quantità 1 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only