Learn More
L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30361669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9950105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 868-59-7
Formula molecolare C5H11NO2S.HCl
Quantità 5 g
Sinonimo Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride, Ethyl cysteinate hydrochloride, NSC 117387, NSC 519837
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CS
IUPAC Name ethyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 185.67
Peso formulazione 185.0277