Learn More
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15885448 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15885448 25 g Plastic Bottle 25g
15895448 100 g Plastic Bottle 100g
15805458 1 kg Plastic Bottle 1kg
15815458 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15885448 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14035.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-6-7048
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 175.63
Numero MDL MFCD00065606
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinonimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC Name (2 R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Punto di fusione ∼175°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Quantità 25 g
Peso formulazione 175.63
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Forma fisica Crystalline Powder