Learn More
L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10499740 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10499740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499740 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/9152/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 175°C
CAS 4-6-7048
pH 1 to 2
Colore White
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL 65606
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Molecular Weight (g/mol) 175.63
Quantità 100 g
Peso formulazione 175.64g/mol
Forma fisica Solid