Learn More
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11413410 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413410 5 kg -
11483400 100 g -
11403410 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413410 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210144605
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Identificatori chimici
CAS 4-6-7048
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 175.63
Numero MDL MFCD00065606
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinonimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Nota nome Precursor in the food, pharmaceutical, personal care industries
Quantità 5 kg
Peso formulazione 175.64
Grado Cell Culture
Forma fisica Crystals