Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| Nota nome | Precursor in the food, pharmaceutical, personal care industries |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 175.64 |
| Grado | Cell Culture |
| Forma fisica | Crystals |