Learn More
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11473400 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473400 25 g
11493400 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473400 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02101446.3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate has been used in a protocol for the separation of dorsal root ganglion neurons (DRGs)
  • It has also been used in a study to examine its effect as an inhibitor in preventing enzymatic browning in apples
Identificatori chimici
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 175.63
Numero MDL MFCD00065606
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Specifica
Materiale o nome chimico L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CAS 4-6-7048
Punto di fusione 175°C (literature)
Formula lineare C3H7NO2S·HCl· H2O
Quantità 25 g
Sinonimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Informazioni di solubilità Freely soluble in water (50mg/mL).
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
PubChem CID 23462
Peso formulazione 175.64
Grado Not Available
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate