Learn More
L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15567954 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15567954 1 kg Poly Bottle 1kg
15557954 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15567954 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 207106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4-6-7048
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 175.63
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinonimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine Hydrochloride
Nota nome Monohydrate
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Peso formulazione 175.64
Gravità specifica 1L = 1.50kg
Grado Multi-Compendial/USP