Learn More
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10061693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10061693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061693 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP376100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Punto di fusione 175°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 4-6-7048
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 1 to 2
Colore Bianco
Cloruro 19.89 to 20.29%
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101 %
Perdita all'essiccatura 8.5 to 12.0%
Altri aminoacidi Not Detected
Formula molecolare C3H10ClNO3S
Imballaggio Bottiglia in vetro
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Rotazione specifica 5.5 to 7.0° (+ or -)
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Vettore alfa Cysteine Hydrochloride Monohydrate
InChI Key QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 175.63
Quantità 100 g
PubChem CID 23462
Peso formulazione 175.64
Percent Purity 98.5 to 101%
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate