Learn More
L-Cysteine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16423469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16423469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16423469 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0337
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
MedChemExpress L-Cysteine is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
L-Cysteine is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cysteine
CAS 52-90-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H7NO2S
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 33.33 mg/mL (275.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CS)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 121.16
Peso formulazione 121.16
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only