Learn More
L-Cystine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15835118 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
50g
5kg
Codice prodotto. 15835118
Marca: Thermo Scientific J14050.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-89-3
Formula molecolare C6H12N2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 240.292
Numero MDL MFCD00064228
InChI Key LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cystine
Punto di fusione >240°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 1728094
Densità 1.68
Quantità 50 g
Peso formulazione 240.3
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1.68
Forma fisica Crystalline Powder