Learn More
L-Cystine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412529
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412529 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0394
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cystine
CAS 56-89-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12N2O4S2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 5 mg/mL (20.81 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣0.1 M HCL : 2.5 mg/mL (10.40 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N[C@@H](CSSC[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 240.3
Peso formulazione 240.3
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only