Learn More
L-Cystine, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Formula molecolare | C6H12N2O4S2 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Sinonimo | l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide |
| InChI Key | LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
| IUPAC Name | (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.292 |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |