Learn More
L-Cystine (White Crystals or Cryst. Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10204683
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10204683
Marca: Fisher BioReagents BP377100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Cystine
Punto di fusione 260°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Altri aminoacidi Chromatographically not detectable
Formula molecolare C6H12N2O4S2
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -215 to -225° (+ or -)
Indice di Merck 15, 2779
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Vettore alfa Cystine
InChI Key LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 240.292
Quantità 100 g
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Peso formulazione 240.29
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Powder