Learn More
MedChemExpress L-DABA
Codice prodotto. 16474596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16474596 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101414
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
MedChemExpress L-DABA (L-2,4-Diaminobutyric acid) is a week GABA transaminase inhibitor with an IC50 of larger than 500 μM; exhibits antitumor activity in vivo and in vitro.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 118.13 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 1758-80-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo L-2,4-Diaminobutyric acid
Bersaglio GABA Receptor∣Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg