Learn More
L-Dihydroorotic acid, 99%
Codice prodotto. 11906541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11906541 1 g Bottiglia in vetro 1g
11916541 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437240010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5988-19-2
Formula molecolare C5H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 158.11
InChI Key UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
IUPAC Name (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Dihydroorotic acid
Punto di fusione 254.0°C to 255.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Dihydroorotic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.