Learn More
L-Dihydroorotic acid, TRC
Codice prodotto. 30385913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385913 100 mg 100mg
30370587 250 mg -
30375042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385913 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD451530100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5988-19-2
Formula molecolare C5H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 158.11
Sinonimo (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
SMILES O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Dihydroorotic acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Peso formulazione 158.0328