Learn More
L-DOPA, MedChemExpress
Product Code. 16432519
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
200 mg
1 g
Unit Size:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16432519 1 g 1g
16421506 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16432519 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0304
 Restricted Item
Spedizione stimata: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
Spezifikation
Chemical Name or Material L-DOPA
CAS 59-92-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H11NO4
Quantity 1 g
Synonym Levodopa 3,4-Dihydroxyphenylalanine
Solubility Information 0.1 M HCL : 20 mg/mL (101.43 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (5.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Formula Weight 197.19
Percent Purity 99.11%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.