Learn More
L-DOPA, TRC
Codice prodotto. 30388388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388388 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD53375150MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Levodopa
CAS 59-92-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H11 N O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Levodopa, L-Tyrosine, 3-hydroxy- (9CI, ACI), 3-Hydroxy-L-tyrosine (ACI), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L- (8CI), (-)-3,4-Dihydroxyphenylalanine, (-)-Dopa, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-3,4-Dihydroxyphenylalanine, 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine, 3,4-Dihydroxyphenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 3-Hydroxytyrosine, L-(-)-Dopa, L-3,4-Dihydroxyphenylalanine, L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, L-4,5-Dihydroxyphenylalanine, L-DOPA, L-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-alanine, Alphadopa, Bendopa, Brocadopa, Cidandopa, DA, Deadopa, Dihydroxy-L-phenylalanine, Dihydroxyphenylalanine, DOPA, Dopaflex, Dopaidan, Dopal, Dopalina, Dopar, Doparkine, Doparl, Dopasol, Dopaston, Dopaston SE, Dopastone, Dopastral, Dopicar, Doprin, Eldopal, Eldopar, Eldopatec, Eurodopa, Helfo-dopa, Inbrija, Insulamina, Laradopa, Larodopa, Ledopa, Levopa, Maipedopa, Parda, Pardopa, Syndopa, Veldopa, Weldopa, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-L-alanine, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Peso formulazione 197.0688
Percent Purity >95