Learn More
L(-)-Epinephrine, 99%
Codice prodotto. 10740965 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10740965
Marca: Thermo Scientific Acros 204400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-43-4
Numero MDL MFCD00002204
InChI Key UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Sinonimo epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC Name 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Epinephrine
Nota nome 99%
Punto di fusione 208.0°C to 211.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13NO3
Formula lineare (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantità 25 g
Beilstein 13, 830
Indice di Merck 15, 3674
Condizione di rotazione specifica − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotazione specifica − 51.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder