Specifica
| Materiale o nome chimico | L(-)-Fenchone |
| Nota nome | 98+% |
| Punto di fusione | 5°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9400g/mL |
| Punti di ebollizione | 192°C to 194°C |
| Punto d'infiammabilità | 52°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- L(-)-Fenchone
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.