Learn More
L-Fructose (~1.1 M aqueous solution), TRC
Codice prodotto. 30392310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392310 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF79251050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Fructose
CAS 7776-48-9
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 50 mg
Sinonimo L-Fructose, Fructose, L- (8CI), L-arabino-2-Hexulose
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
IUPAC Name (3R,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.1 M