Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Fucose, 97%
Codice prodotto. 10523011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10523011 1 g Bottiglia in vetro 1g
10184560 5 g Bottiglia in vetro 5g
10276370 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10523011 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 225880010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2438-80-4
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00135607
InChI Key SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Sinonimo l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Fucose
Nota nome 97%
Punto di fusione 128.0°C to 141.0°C
Colore Beige to Gray-Purple
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 31, 78
Indice di Merck 15, 4308
Condizione di rotazione specifica - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotazione specifica − 78.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
IUPAC Name (3S,4R,5S,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder