Learn More
L-Fucose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Fucose |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 164.0685 |
| Percent Purity | >95% |