Learn More
L-Glucono-1,5-lactone, TRC
Codice prodotto. 30240878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240878 100 mg 100mg
30240906 500 mg 500mg
30240633 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240878 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG413305100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52153-09-0
Formula molecolare C6 H10 O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Sinonimo L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
IUPAC Name (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
SMILES OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glucono-1,5-lactone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Peso formulazione 178.0477