Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98%
Codice prodotto. 10552061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10552061 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10687592 1 g Bottiglia in vetro 1g
10025953 5 g Bottiglia in vetro 5g
10697094 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10552061 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 241922500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 921-60-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00148913
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Sinonimo l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Glucose
Punto di fusione 153.0°C to 156.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotazione specifica − 52.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder