Learn More
L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30394414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394414 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG5969852.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6234-01-1
Formula molecolare C10H20ClNO4
Quantità 2.5 g
Sinonimo L-Glutamic Acid 5-(1,1-Dimethylethyl) 1-Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name 5-O-tert-butyl 1-O-methyl (2S)-2-aminopentanedioate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 253.72
Peso formulazione 253.1081