Learn More
L-Glutamic acid, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15865288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865288 25 kg Plastic Bottle 25kg
15845288 1 kg Plastic Bottle 1kg
15855288 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15865288 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16215.C4
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-86-0
Formula molecolare C5H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00002634
InChI Key WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC Name (2 S)-2-aminopentanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic acid
Punto di fusione 189°C to 192°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densità 1.525
Quantità 25 kg
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1.525
Forma fisica Crystalline Powder