Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutamic acid, 99%
Codice prodotto. 11925331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11925331 5 kg Plastic Drum 5kg
10502751 100 g Plastic Bottle 100g
10409450 250 g Plastic Bottle 250g
10458880 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11925331 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 156210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-86-0
Formula molecolare C5H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00002634
InChI Key WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanedioic acid
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Glutamic acid
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Altri aminoacidi Not detectable
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Solfato 300ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Punto di sublimazione >200
Condizione di rotazione specifica +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantità 5 kg
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Forma fisica Powder