Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutamic acid, 99%
23.29 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | L(+)-Glutamic acid |
Ammonio | 200ppm max. |
Colore | White |
Cloro (Cl) | 200ppm max. |
Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Formula lineare | HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Ferro (Fe) | 30ppm max. |
Perdita all'essiccatura | 0.5% (105°C, 3 hrs) max. |