Descrizione
Molecular biology, Cell Biology
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic Acid |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Densità | 1.538g/mL at 20°C (Lit.) |
| IUPAC Name | 2-aminopentanedioic acid |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 147.1 |
| Grado | Biochemical |
| Forma fisica | Powder |