Learn More
L-Glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21NO4.C7H8O3S/c20-17(19(22)24-14-16-9-5-2-6-10-16)11-12-18(21)23-13-15-7-3-1-4-8-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,17H,11-14,20H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 499.1665 |
| Shipping Condition | Room Temperature |