Learn More
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452262 5 g 5g
15482262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452262 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459260050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1118-89-4
Formula molecolare C9H17NO4·HCl
Molecular Weight (g/mol) 239.7
InChI Key WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Sinonimo l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC Name diethyl (2S)-2-aminopentanedioate;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Punto di fusione 108.0°C to 110.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 239.7
Percent Purity 98%